Learn More
Thermo Scientific™ Atriales natriuretisches Peptid (1-28), Mensch
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Molekulargewicht | 3080.47 |
| Produkttyp | Atrial Natriuretic Peptide (1-28), human |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | ANP (1-28), human |
Nur für Forschungszwecke