Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atracurium Besilat, 96 %
Artikelnummer. 15678735
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64228-81-5
Summenformel C53H72N2O12·2C6H5O3S
Molekulargewicht (g/mol) 1243.49
InChI-Schlüssel XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Synonym atracurium besylate, atracurium besilate, tracrium, atracurii besilas, besilate d'atracurium, besilato de atracurio, tracrium preservative free, atracurii besilas inn-latin, bw 33a
PubChem CID 47320
ChEBI CHEBI:2915
IUPAC-Name Benzolsulfonat;5-[3-[1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-ium-2-yl]Propanoyloxy]Pentyl 3-[1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-ium-2-yl]Propanoat
SMILES C[N+]1(CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(CCC5=CC(=C(C=C5C4CC6=CC(=C(C=C6)OC)OC)OC)OC)C.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atracurium besylate
Schmelzpunkt 90.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (mix of isomers) (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 1243.49
Reinheit (%) 96%