Learn More
Tocris Bioscience™ ATPgammaS tetralithium salt
Non-selective P2 agonist; analog of ATP (Cat. No. 3245)
Marke:  Tocris Bioscience™ 4080/10
230.18 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18094552
  • 293.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ATPγS tetralithium salt is a P2 purinergic receptor agonist. Nonhydrolyzable analog of ATP (Cat. No. 3245).
Spezifikation
Spezifikation
>90%
10 mg
546.98
-20 °C
ATPγS tetralithium salt
Sonderangebote
Product is intended for laboratory research use only