Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE frit & tapered
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09227301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit ATAS Optic Geräten
Spezifikation
Je 1 | |
Fritte und konischer Liner | |
5 mm |
81 mm | |
3 mm |