Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE frit & tapered
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092273
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12934091
  • 211.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit ATAS Optic Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Fritte und konischer Einlass-Liner
5 mm
81 mm
3 mm