Learn More
Uvex™ Athletic Lite Sicherheitshandschuh
Click to view available options
Größe: 6
Beschreibung
- Außenmaterial aus Polyamid und Elasthan
- Matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaumbeschichtung
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Perfekte Passform durch die Slim Fit-Form und Elastan im Futter
- Hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung – reduziert die Schweißbildung im Sicherheitshandschuh
- Sicherheitshandschuh mit Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 (4 1 3 1 X) |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Blau, Schwarz |
Material | Elastan, Polyamid |
Größe | 6 |