Learn More
Uvex™ Athletic Lite Assembly Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die schlanke, ergonomische Passform ermöglicht präzises Arbeiten mit hohem Tragekomfort
- Die fein strukturierte, offene Mikroschaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit
- Die atmungsaktive, matte Beschichtung reduziert übermäßigen Schweiß
- Ideal für präzise Montagearbeiten, Wartung, Inspektion und Sortierung
- Zertifiziert nach OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | NBR-Mikroschaum |
Farbe | Blau, Schwarz |
Material | Polyamid, Elastan |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4132X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektion, Präzisionsmontage, Reparatur und Sortierung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |