Learn More
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die schlanke Passform sorgt für ein gutes Tastempfinden bei der Montage kleinerer Werkstücke
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung ist abriebfest und verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
- Die schmutzabweisende Außenseite ist ideal für mechanische Arbeiten
- Zertifiziert nach OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | NBR-Schaumstoff |
Farbe | Grau, Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Elastan, Polyamid |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 10 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur