Learn More
Uvex™ Athletic All-Round Assembly Gloves
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Die schlanke Passform sorgt für ein gutes Tastempfinden bei der Montage kleinerer Werkstücke
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung ist abriebfest und verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
- Die schmutzabweisende Außenseite ist ideal für mechanische Arbeiten
- Zertifiziert nach OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | NBR-Schaumstoff |
Farbe | Grau, Schwarz |
Material | Elastan, Polyamid |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 4122X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage, Verpackung, Präzisionsarbeit und Transport |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |