Learn More
Atenolol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Atenolol |
Schmelzpunkt | 146.0°C to 148.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,85 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m |
Formelmasse | 266.34 |
Reinheit (%) | 98% |