Learn More
Navailles Asynchroner ESD-Stuhl
Dieser asynchrone ESD-Stuhl eignet sich für Präzisionsarbeiten in Reinräumen, passt sich hervorragend an alle Arbeitsstellungen an und bietet unübertroffene Ergonomie und Arbeitskomfort.Er unterstützt insbesondere die Lendenwirbel in allen Positionen.
537.26 € - 591.56 €
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Armausführung | Keine Armlehnen |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3 |
Ausführung | Polyurethan |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume |
Product Code | Brand | Radtyp | Einstellbar (Höhe) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Radtyp | Einstellbar (Höhe) | Price | Quantity & Availability | ||||
17426172
|
Navailles
7EG 40GBLN 00 905 |
Antistatische Räder | 470 bis 600 mm |
537.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17436172
|
Navailles
7EG 40GHLE 01 905 |
Keine | 570 bis 810 mm |
591.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- 5-beiniges, abriebfestes, verstärktes Unterteil, chromiert, mit antistatischen Rollen oder Gleitern
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Polyurethan
- Verstellbarer Fußring aus Aluminium
- Unabhängig einstellbare Sitz- und Rückenlehnenneigung mit einem Fingertipphebel dank asynchronem Mechanismus
- Spezielles leitfähiges Polyurethan wird an die Metallteile des Stuhls angeschlossen, sodass Strom durch Carbonrollen oder Pads abgeleitet werden kann
- Zertifikat über die Eignung für den Einsatz in einem Reinraum durch Bestimmung der Partikelkonzentration in der Luft gemäß der Norm NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
- Baugruppe, die für einen perfekten Abfall der elektrischen Ladung zum Boden entwickelt wurde (Reaktivitätstest durch das LCIE)
Specifications
Ja | |
ISO 3 | |
Reinräume | |
265 lb. | |
Polyurethan | |
23,2 in. | |
Schwarz |
Keine Armlehnen | |
Polyurethan | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
59 cm |