Learn More
Gibco™ Astrocyte Medium
GREENER_CHOICE
Astrozyt-Medium
Marke:  Gibco™ A1261301
155.80 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10367249
  • 170.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Astrozyt-Medium wurde speziell formuliert, um das Wachstum primärer Astrozyten aus Menschen und Ratten bei gleichzeitiger Beibehaltung ihrer Phänotypen zu unterstützen. Das Medium wurde intern validiert und optimiert, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Zellwachstum und Erhalt der Zellviabilität, des normalen Phänotyps und der Funktion zu gewährleisten. Wenn eine schnellere Proliferation gewünscht wird, empfiehlt sich die Zugabe einer angemessenen Menge epidermaler Wachstumsfaktor (EGF): Allerdings können die Zellen morphologische und phänotypische Veränderungen aufweisen.
Astrozyten sind eine Art von Gliazellen des Nervensystems mit einer typischen Sternform. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Astrozyten nicht nur als Lückenfüller und Strukturstützen fungieren, sondern eine aktive Rolle bei der Unterstützung der normalen Funktionen von Neuronen, Oligodendrozyten, neuronalen Stammzellen und der Blut-Hirn-Schranke spielen. Sie regulieren die extrazelluläre ionische und chemische Umgebung, reagieren auf ZNS-Verletzungen und spielen eine grundlegende Rolle bei der Pathogenese des ischämischen neuronalen Zelltods – und sie sind nach wie vor eines der aktivsten Forschungsgebiete der Neurowissenschaften.
Astrozyt-Medium hat drei Komponenten: Basismedium (DMEM), N-2 Supplement und OneShot Fötales Kälberserum (FBS). Mischen dieser drei Komponenten ergibt ein vollständiges Medium.
Für etablierte Protokolle, die Astrozyt-Medium verwenden, besuchen Sie unser Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie.
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• N-2 Supplement (100x), bei -5 bis -20 °C lagern, vor Licht schützen
• Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (1x), bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen
• One Shot Fötales Kälberserum, bei -5 bis -20 °C lagern, vor Licht schützen
Säugetierzellkultur
Astrozyt-Medium
1 Kit
Gliazellen
Flüssig
Kein EDTA, Kein Phenolrot
Umgebungstemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, mercury(2+) salt