Learn More
Fisherbrand™ Korkstopfen sortiert 24 x 9,12,16,20,23mm 6 x 26,28,32,35mm Durchmesser, VE=144 St.
Eine einfache und wirtschaftliche Option zum Schließen von Röhrchen, Kolben und anderen Enghalsgefäßen im Labor.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Descripción
- Je 24 von: 9 mm, 12 mm, 16 mm, 21 mm und 22 mm Durchmesser unten
- Je 6 von: 25.5, 28.5, 32 und 35 mm
Especificaciones
Korkstopfen | |
Kork | |
Spitz zulaufend |
144/Pckg. | |
Gefäße mit engem Hals |