Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie in verschiedenen Stärken
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie sind in verschiedener Stärke erhältlich und bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
Marke: Karl Hecht™ 41014551
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.17 ± 0.01 mm Dicke
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
Spezifikation
Deckglas | |
0,17 ±0,01 mm | |
CE |
Glas | |
50 x 24 mm | |
50/Packung |