Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Wägegläser aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Enthält | Austauschbare NS-Abdeckung und mattiertes Etikett |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Wägeglas |
Verschlusstyp | NS-Abdeckung |