Learn More
Cole-Parmer™ Ansaugpumpe
Die Ansaugpumpe verfügt über zwei Ansaugdüsen aus Metall mit Lufttrichter, um das Vakuum mit einem integrierten Rückschlagventil zu erzeugen und so einen Rückfluss von Wasser in das System zu verhindern. Der Tank ist für einen einfachen Wasserwechsel mit Ablauf und Hahn ausgestattet. Bestellen Sie auch das optionale Vakuummessgerät und den -regulator, um das Vakuumniveau zu überwachen und zu steuern.
Marke:  Cole-Parmer™ 35031-10
1560.00 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15424623
  • 1625.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erzeugen Sie ein pulsationsfreies Vakuum mit bis zu 29,5 in.
  • Die integrierte Umwälzpumpe und der Wassertank sorgen dafür, dass diese Geräte tragbar sind, und eliminieren Wasserabfälle
  • Leichte Bedienung. Füllen Sie einfach den Tank und schalten Sie die Pumpe ein
  • Die Umwälzpumpe gewährleistet, dass das Wasser kontinuierlich über eine Reihe von Lufttrichtern fließt. Der Betrieb ist leise, sauber und effizient.
Spezifikation
Spezifikation
29,5 Hg
Nickelbeschichtetes Messing, Polypropylen, Silikon, Edelstahl 304
Vakuumsystem
0,35 Amp
0,63 CFM
230 V