Learn More
Tocris Bioscience™ Asenapine maleate
Non-selective 5-HT, dopamine, adrenalin and histamine receptor antagonist; antipsychotic agent
Marke:  Tocris Bioscience™ 3737/10
144.27 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18702544
  • 164.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Asenapine maleate is a novel psychopharmacologic agent. Displays antagonist activity at 5-HT, dopamine, noradrenalin and histamine receptor subtypes (pKi values are 8.60, 8.40, 10.15, 9.75, 10.46, 8.84, 9.60, 9.94, 8.85, 8.90, 8.84, 9.38, 8.95, 8.93, 8.9, 9.49, 8.91, 9.00 and 8.21 for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT5A, 5-HT6, 5-HT7, D1, D2L, D2S, D3, D4, α1A, α2A, α2B, α2C, H1 and H2 receptors respectively). Displays no appreciable affinity for muscarinic receptors. Exhibits potent activity in animal models predictive of antipsychotic efficacy.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Asenapine maleate
Asenapine maleate
10 mg
401.84
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke