Learn More
Ascarit(II), CO2-Absorptionsmittel, 8 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15214684
Marke: Thermo Scientific Acros 208080025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 81133-20-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Gasadsorber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Namenshinweis 8- to 20-mesh
Farbe Braun
Physikalische Form granular
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Menge 2.5 kg
MDL-Nummer MFCD00132264
Partikelgröße Particle size analysis: 8 to 20 mesh