Learn More
Ascarit(II), CO2-Absorptionsmittel, 20 bis 30 Mesh, Kapazität: 40–50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10627504
Marke: Thermo Scientific Acros 208091000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ascarit(II), CO2-Absorptionsmittel, 20-30 Mesh, Fassungsvermögen:40-50 %, CAS-Nummer 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100 g, beige bis braun, Gefahr, GHS H-Satz:Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Gasadsorber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Namenshinweis 20- to 30-mesh
Farbe Beige bis Braun
Physikalische Form granular
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Menge 100 g
MDL-Nummer MFCD00132264
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size analysis: 20 to 30 mesh
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide