Learn More
Thermo Scientific™ ASAPath™ COVID-19 Antigen-Schnelltest (CE-IVD)
Mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific ASApath COVID-19-Antigen-Schnelltest erhalten Sie ein schnelles Testergebnis auf COVID-19.
Marke:  Thermo Scientific™ 10028730
Artikelnummer. 17286053
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ ASApath™ COVID-19-Antigen-Schnelltest erhalten Sie ein schnelles Testergebnis auf COVID-19 in nur 30 Minuten. Bei diesem Test handelt es sich um einen qualitativen Lateral-Flow-Immunassay zum Nachweis des Nukleokapsid-Proteins aus dem SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, in nasalen Abstrichproben von symptomatischen Personen, bei denen eine medizinische Fachkraft COVID-19 vermutet, bzw. von Personen mit oder ohne Symptome oder bei denen andere epidemiologische Gründe für den Verdacht auf eine COVID-19-Infektion vorliegen.
  • Antigen-Schnelltest für COVID-19
  • Ergebnis aus Nasenabstrichprobe
  • Das Kit enthält 10 Testsätze
  • Einfache Probenentnahme aus dem Nasenraum
  • Der Test kann von einer einzelnen Person durchgeführt werden
  • Ergebnisse innerhalb von 30 Minuten
  • Leicht auslesbare Ergebnisse
  • Kein spezielles Lesegerät erforderlich
  • Antikörperpool, der mehrere Virusproteinbereiche für die Variantenerkennung erfasst
  • Einweggerät zum einmaligen Gebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
ASAPath™ COVID-19 Antigen-Schnelltest (CE-IVD)
Ein Kit enthält zehn (10) Antigen-Schnelltests, die jeweils eine Kassette, einen Tupfer, ein Extraktionsröhrchen, einen Tropfverschluss und einen Röhrchenständer enthalten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X10 ASAPath Covid-19 Antigen Rapid Test
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexadecan-1-yl(trimethyl)ammonium chloride
Das Produkt verfügt über die CE-Kennzeichnung, jedoch nicht über die 510(k)-Zulassung und ist nicht für die Anwendung in Notfallsituationen in den USA zugelassen und noch nicht in den USA zum Verkauf erhältlich. Die Verfügbarkeit des Produkts in jedem Land hängt vom Status der lokalen Zulassungsbehörde ab.