Learn More
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2749-HR
95.84 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
20 l, mit Filter, steril, Scharniergestell | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Polypropylen |
20 μl | |
Steril | |
20 l | |
4,86 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Rot | |
SoftFit L | |
Sterile & PCR Ready |