Learn More
Thermo Scientific™ ART™SoftFit L™ Pipettenspitzen mit Filter, aufklappbares Gestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2739-HR
83.19 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
ART SoftFit L 300 l Pipettenspitzen, mit Filter, steril, aufklappbares Gestell | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
2,26 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universelle Passform | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
300 μl | |
Steril | |
300L | |
5.75 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Orange | |
SoftFit L |