Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter
Reduzieren Sie Abfall, und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem modernsten Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter.
Marke: Thermo Scientific™ 3772-05-RT
62.53 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reduzieren Sie Abfall, und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem modernsten Thermo Scientific™ ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter. Dieses System bietet eine umweltfreundliche Option ohne Abstriche an der Sterilität.
Eigenschaften:
- Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
- Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
- Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
- Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
- Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
Hinweis:
Für Teile mit -RT in der Bezeichnung wird ein leeres Rack benötigt.
Spezifikation
300 μl | |
Unsteril | |
ART ohne Filter | |
5,84cm | |
Racks | |
4800/Cs. | |
Universelle Passform | |
Zertifizierte Qualität |
Ungefiltert | |
Natural | |
2,3 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Low Retention | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall | |
ART |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.