Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15123576
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eppendorf
Universal Fit
Modell:
ART ohne Filter
Fit for Purpose:
Steril
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
560 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15123576
Marke: Thermo Scientific™ 350205RT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren Sie Abfall, und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem modernsten Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter.
Reduzieren Sie Abfall, und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem modernsten Thermo Scientific™ ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter. Dieses System bietet eine umweltfreundliche Option ohne Abstriche an der Sterilität.
Eigenschaften:
  • Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
  • Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
  • Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
  • Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
  • Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
  • Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
Hinweis:
Für Teile mit -RT in der Bezeichnung wird ein leeres Rack benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Modell ART ohne Filter
Länge (angloamerikanisch) Gehäuse 1.2in
Länge (metrisch) 3,13cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Low Retention
Menge 4800/Cs.
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.