Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipettenspitzen
Führen Sie präzise und konsistente Anwendungen mit diesen Pipettenspitzen durch, die sich bei Exposition gegenüber potenziellen Kontaminanten versiegeln.
91.35 € - 119.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Format | Racks |
Spitzenform | Micropoint |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10243101
|
Thermo Scientific™
5469 |
ART SolventSafe 200, gefiltert, steril, Rack | 200 μl | Micropoint |
91.35 €
384 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10252431
|
Thermo Scientific™
5479E |
ART SolventSafe 1000E, gefiltert, steril, Gestell | 1000 μ l | Micropoint |
119.00 €
400 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
- Für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
Spezifikation
Gefiltert | |
Racks | |
Universelle Passform |
Steril | |
Micropoint | |
ART |
Begrenzte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.