Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Filterlose Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen behalten die hohe Qualität, die Sie von ART™-Spitzen erwarten, sind aber für Anwendungen, bei denen die Kontamination keine Rolle spielt, gedacht.
Marke:  Thermo Scientific™ 3582
46.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.58400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10624881
  • 49.20 € / 800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™ Barrierespitzen erwarten, sind aber für nicht kritische Anwendungen konzipiert, bei denen Kontaminationen kein Problem darstellt. Die ART™ Spitzen haben eine universelle Passform mit Friktions-Fit-Design und passen für die meisten Pipettenmarken.
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™-Barrierespitzen gewohnt sind
  • Filterlose Spitzen
    • ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
    • Gestelle mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
Spezifikation
Spezifikation
ART gepolstertes, ergonomisches Gestell mit abnehmbarem Deckel
Ungefiltert
Durchsichtig
ART 1000 SoftFit
Weiche Abschlusskante für geringere Anhaftung und Auswurfkräfte
Universelle Passform
3200 Spitzen
Universelle Passform
Reines Polypropylen
1000 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, Pyrogen
Abnehmbares Deckelgestell
100 Spitzen/Gestell
Ja – zur einmaligen Verwendung
ART