Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Filterlose Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen behalten die hohe Qualität, die Sie von ART™-Spitzen erwarten, sind aber für Anwendungen, bei denen die Kontamination keine Rolle spielt, gedacht.
Marke: Thermo Scientific™ 3522
31.01 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.82800kg
Beschreibung
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™ Barrierespitzen erwarten, sind aber für nicht kritische Anwendungen konzipiert, bei denen Kontaminationen kein Problem darstellt. Die ART™ Spitzen haben eine universelle Passform mit Friktions-Fit-Design und passen für die meisten Pipettenmarken.
Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von ART™-Barrierespitzen gewohnt sind
- Filterlose Spitzen
- ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
- Gestelle mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
Spezifikation
ART 20, filterlos, nicht steril | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART 20 | |
4.57 cm | |
Nicht sterile, filterlose Spitzen | |
MicroPoint | |
4800er-Karton | |
Universelle Passform | |
Reines Polypropylen |
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1.8 Zoll | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Magazinhalter | |
Ja | |
ART™ |