Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Speziell zur Verhinderung der Probenretention in der Pipettenspitze konzipiert.
53.35 € - 86.60 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Produktlinie | ART™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10110062
|
Thermo Scientific™
3771-05 |
ART300 ohne Filter, niedrige Retention, steril | 300 μl | MicroPoint | Steril |
86.60 €
960 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10550682
|
Thermo Scientific™
3772-05 |
ART300 ohne Filter, niedrige Retention, nicht steril | 300 μl | MicroPoint | Unsteril |
78.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10261722
|
Thermo Scientific™
3511-05 |
ART Spitze ohne Filter,extra lang, geringe Retention | 10 μl | Geringe Retention | Steril |
70.85 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10251722
|
Thermo Scientific™
3512-05 |
ART 10 REACH, nicht gefiltert, nicht steril, im Rack, abnehmbarer Deckel | 10 μl | Geringe Retention | Unsteril |
56.40 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10241772
|
Thermo Scientific™
3521-05 |
ART 20, geringe Retention, nicht gefiltert, steril, im Rack, abnehmbarer Deckel | 20 μl | Geringe Retention | Steril |
73.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10048481
|
Thermo Scientific™
3522-05 |
ART 20, geringe Retention, nicht gefiltert, nicht steril, im Gestell, Abzugsdeckel | 20 μl | Geringe Retention | Unsteril |
53.35 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter mit geringer Retention im Gestell mit abnehmbarem Deckel verhindern die Probenretention innerhalb der Pipettenspitze.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART™ |