Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525528
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 20 μl
1000 µl
10 μl
200 μl
50 μl
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 20E
ART 50U
Spitzenform:
Ergonomie
Extra lang
Micro Point
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Packungsgröße:
800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10399360
Marke: Thermo Scientific™ 2770
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Pipettenspitzen mit Barriere und verlängerter Länge verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang: zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung: geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Genomisch mit weiter Öffnung: für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest: für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson PIPETMAN™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART 200U, gefiltert, steril, abnehmbares Deckelgestell
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell ART 200U
Länge (angloamerikanisch) 2,06 in.
Länge (metrisch) 5.2 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Abnehmbares Deckelgestell
Spitzenform Ergonomie
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.