Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Gel-Pipettenspitzen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 2155
94.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
- Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Spezifikation
ART Gel 100, gefiltert, steril, Gestell mit abnehmbarem Deckel | |
Gefiltert | |
ART Gel 100 | |
7.09 cm | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus | |
Steril & PCR-fähig |
100 μl | |
Steril | |
2,79 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Gel-Beladung | |
ART |