Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Gel-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10028990
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
100 μl
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 10028990
Marke: Thermo Scientific™ 2155P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
  • Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ART Gel 20P, gefiltert, steril, Absaugdeckel, Gestell
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART Gel 20P
Länge (angloamerikanisch) 2,79 in.
Länge (metrisch) 7.09 cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Abnehmbares Deckelgestell
Spitzenform Gel-Beladung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig