Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfüllsystem, 200
GREENER_CHOICE
Dieses Barrieren-Nachfüllsystem gewährleistet genaues und einheitliches Pipettieren ohne Beeinträchtigung der Sicherheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 2149P-RT
73.97 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15173576
  • 117.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ ART™ Nachladesystem, das eine umweltfreundliche Lösung ohne Beeinträchtigung der Sterilität bietet, können Sie Anwendungen präzise und konsistent ausführen, ohne dabei den Schutz zu beeinträchtigen. Durch versetzte Wells, die ein Stapeln der Spitzen erlauben, reduziert dieses ausgefeilte System die Abfallmenge und spart Platz im Labor. Das ART-Portfolio ist jetzt umfassender, sodass es einfacher denn je ist, eine Spitze zu finden, die praktisch für jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor geeignet ist.
  • ART Barrierespitzen bieten 100%ige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontamination.
  • Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
  • Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
  • Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
  • Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
  • Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
  • Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART 20 Barrierespitze
Gefiltert
Natural
2 in.
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Standard
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
20 μl
Steril
ART-Sperrfilter
5.07 cm
Racks
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
ART
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfüllsystem, 200 > ART 20 Barriere-Spitze, 20 μl, steril, 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Packung, 5 Packungen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.