Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit den Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Die ART Einsätze sind umweltfreundlich mit einzeln verpackten Blisterwannen aus recyceltem Kunststoff für die Verwendung mit den wiederverwendbaren ART Klappdeckel-Racks. Die Nachfülleinsätze rasten sicher in das Klappdeckel-Rack ein und ermöglichen so ein schnelles, einfaches Nachfüllen der Spitzen.
Eigenschaften
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
- Erhältlich mit MicroPoint Spitzen, extra langen Spitzen, Spitzen mit niedriger Retention sowie SoftFit-L™ Pipettenspitzen für die Verwendung mit Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipetten
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Modell | ART 100 |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.32 Zoll |
| Länge (metrisch) | 5.88 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Micro Point |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.