Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10114504
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
Modell:
ART 10
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E
ART 20P
Spitzenform:
Micro Point
Micro Point, Geringe Retention
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 10114504
Marke: Thermo Scientific™ 213905RI
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit diesen Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit den Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Die ART Einsätze sind umweltfreundlich mit einzeln verpackten Blisterwannen aus recyceltem Kunststoff für die Verwendung mit den wiederverwendbaren ART Klappdeckel-Racks. Die Nachfülleinsätze rasten sicher in das Klappdeckel-Rack ein und ermöglichen so ein schnelles, einfaches Nachfüllen der Spitzen.
Eigenschaften
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
  • Erhältlich mit MicroPoint Spitzen, extra langen Spitzen, Spitzen mit niedriger Retention sowie SoftFit-L™ Pipettenspitzen für die Verwendung mit Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipetten
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART 10
Länge (angloamerikanisch) 1,23 in.
Länge (metrisch) 3,13cm
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Micro Point, Geringe Retention
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie ART
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.