Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere
Eliminieren der Probenretention mit diesen speziell entwickelten Pipettenspitzen.
Marke: Thermo Scientific™ 2279-05
147.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die speziell für die Vermeidung von Probenrückständen in der Pipettenspitze entwickelt wurden.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
ART 1000, gefiltert, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
klar | |
ART 1000 | |
7.9 cm | |
Racks | |
Gestell, 8 x 100 | |
Steril & PCR-fähig |
1000 μ l | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
3.13 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Geringe Retention, Ergonomie | |
ART |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere > ART 1000, 1000 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur