Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere
Eliminieren der Probenretention mit diesen speziell entwickelten Pipettenspitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2065E-05
142.59 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10314042
  • 150.09 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die speziell für die Vermeidung von Probenrückständen in der Pipettenspitze entwickelt wurden.
  • Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
  • Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
  • Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART 100E, gefiltert, steril, Gestell
Gefiltert
klar
Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Geringe Retention, Micro Point
ART
100 μl
Steril
ART 100E
Racks
Gestell, 10 x 96
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere > ART 100E, 100 μl