Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere
Eliminieren der Probenretention mit diesen speziell entwickelten Pipettenspitzen.
Marke: Thermo Scientific™ 2149P-05
86.32 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die speziell für die Vermeidung von Probenrückständen in der Pipettenspitze entwickelt wurden.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
ART 20P, gefiltert, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
klar | |
ART 20P | |
Racks | |
Gestell, 10 x 96 | |
Steril & PCR-fähig |
20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Geringe Retention, Micro Point | |
ART |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere > ART 20P, 20 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur