Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in aufklapparen Gestellen
GREENER_CHOICE
Genaues und zuverlässiges Pipettieren mit den diesen Barriere-Pipettenspitzen im Klappdeckel, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 2149E-HR
70.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10706815
  • 111.00 € / 960 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Im Gegensatz zu Standard-Filterspitzen verschließen Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen die Pipetten, wenn sie möglichen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Die Pipettenspitzen aus den Nachladeeinsätzen rasten sicher in das umweltfreundliche, wiederverwendbare Rack ein. Der Deckel kann aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. Der Fixierbügel verhindert Kontamination, da die verbleibenden Pipettenspitzen steril bleiben und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. ART-Racks mit Klappdeckel sind in den Ausführungen geringe Retention, MicroPoint, extra lang und anderen Spezialausführungen erhältlich.
Merkmale:
  • Stapelbare Gestelle mit Klappdeckel sparen Platz in Ihrem Labor.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MicroPoint, Nachfüll-Einsätze
Gefiltert
ART 10 Ultra-micro
4.57 cm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
10 μl
Steril
1,8 in.
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Ultra-Mikro
ART
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in aufklapparen Gestellen > ART™ Pipettenspitzen mit Barriere; Volumen:10 μl; Spitzenmodell:ART 10 Ultra-Mikro; Spitzenform:MicroPoint; Sterilität:Steril; Packungsgröße:Karton mit 5er-Packungen von je 10 Gestellen mit 96 Spitzen (insgesamt 4.800 Spitzen)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.