Learn More
Arsen(V)-oxid, > 99.9 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™
Artikelnummer. 10394492
25 g-Glasflasche
Click to view available options
25 g-Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic(V) oxide
Namenshinweis 99.9+%
CAS 1303-28-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Summenformel As2O5
Strukturformel As2O5
MDL-Nummer MFCD00003434
Synonym arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
InChI-Schlüssel COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 229.838
PubChem CID 14771
Formelmasse 229.84
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Arsen(V)-oxid, > 99.9 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™ >