Learn More
Arsen-Standardlösung, für AAS,1 mg/ml As in 2 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10462581
Marke: Thermo Scientific Acros 195825000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml As in 2% KOH
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Dichte 1.02g/mL
Physikalische Form Lösung
Summenformel As
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
MDL-Nummer MFCD00085309
Merck Index 15, 784
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:27563
Formelmasse 74.92
Güte AAS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.