Learn More
Arsen(III)-Tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arsenic(III) telluride |
Schmelzpunkt | 381°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1557 |
Formelmasse | 532.64 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 6.50 g/mL |