Learn More
Arsen(III)-iodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462127
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-45-4
Summenformel AsI3
Molekulargewicht (g/mol) 455.635
MDL-Nummer MFCD00014170
InChI-Schlüssel IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC-Name Arsenigtriiodid
SMILES [As](I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 424°C
Chemischer Name oder Material Arsenic (III) iodide
Schmelzpunkt 140°C
Physikalische Form Kleine Stückchen
Menge 10 g
UN-Nummer UN1557
Merck Index 14,803
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Formelmasse 455.64
Reinheit (%) 98%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.39 g/mL