Learn More
Abeba™ Arrow 35600 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Lederfutter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 35600 |