Learn More
Tocris Bioscience™ ARN 14494
Potent serine palmitoyltransferase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 7134/10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18718176
  • 190.06 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ARN 14494 is a potent serine palmitoyltransferase inhibitor (IC50 = 27.3 nM). ARN 14494 inhibits synthesis of long chain ceramides and dihydroceramides in an in vitro model of Alzheimer's diease. The compound prevents the synthesis of proinflammatory cytokines and the oxidative stress-related enzymes iNOS and COX-2 in mouse primary cortical astrocytes. ARN 14494 is neuroprotective against β-amyloid 1-42 induced neurotoxicity in primary cortical neurons co-cultured with astrocytes.
Spezifikation
Spezifikation
rel-1-[1-[2-[(3 aR,6 AS)-Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1 H)-yl]-2-oxoethyl]-4-piperidinyl]-2,3-dihydro-N-methyl-2-oxo-1 H-indole-5-carboxamide
10 mg
C24H32N4O3
1037834-43-7
Other Transferase Inhibitors
0.98