Learn More
Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, clear wells
Beschreibung
Thermo Scientific ™ Armadillo™ transparente 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand bestehen aus einem PCR-Hochleistungskunststoff. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen.
Die mit Barcodes versehenen Platten (Teilenummern BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz, robotergesteuerte PCR und qPCR konzipiert und verfügen über einen erhöhten Rand, um die Dichtheit zu verbessern. Sie sind sowohl mit transparenten (BC-2596, BC-2496) als auch mit weißen (BC-3596, BC-3496) Wells und mit Barcode nach Industriestandard 128 erhältlich.
- Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
- Stellfläche nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Stellfläche die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
- Dünnwandige Wells mit U-Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Eingerückte alphanumerische Beschriftung der Gitterreferenz—Integriertes Rahmen- und Well-Design für verbesserte Hitzeversiegelung
- Erhältlich in klaren und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
- Mit Barcode erhältlich—Alle Platten können mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatische Anwendungen geliefert werden
Die Barcodes beinhalten den Standard-Code der Branche 128. Das Etikett selbst hält Temperaturen von -196 °C bis 120 °C stand, damit sich die Barcodes während des gesamten Arbeitsablaufs nicht von der Platte lösen. Außerdem verfügt es über eine spezielle Beschichtung, um das ‘Abreiben' des Codes während der Handhabung praktisch zu vermeiden. Die beiden Barcodes sind jeweils auf der gegenüberliegenden Seite mit der Nummerierung bzw. Buchstabenmarkierung auf der Platte angebracht.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Mehr anzeigen |