Learn More
ARL13B Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ARL13B
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897644
Unterlagen ansehen
Proteintech
17711-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887644
Unterlagen ansehen
Proteintech
17711-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects two specific bands at 60 kDa and 48 kDa. Arl13b is predicted to be a 48 kDa protein, and the 60 kDa band is likely to represent a modified form of Arl13b. ARL13B can be used to mark the cilia.
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintece of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
ARL13B
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Canine, Rat, Mouse, Human
Q3SXY8, Q640N2
200894, 304037, 487934, 68146
ARL13B Fusion Protein Ag12015
Primary
-20°C
ARL13B
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARL13B, ARL2 like protein 1, ARL2L1, JBTS8
Arl13b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ARL13B Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech