Learn More
Sartorius Mini Plus UltraPure Wassersystem
Reinstwassersystem, entwickelt zur Bereitstellung von ASTM-Wasser der Typen 1 und 3. Sartorius arium™ Mini Plus Reinstwassersystem verwendet eine Vorbehandlungskartusche, die Aktivkohle mit Umkehrosmose kombiniert.
5105.00 € - 5855.00 €
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
---|---|
Tägliche Abgabe | 100 L |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Speisewasserüberwachung | No |
Produktcode | Marke | Enthält | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15545153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MA-UV-T |
Integrierte UV-Lampe (185/254 nm), Netzkabel | 2 l/min (Typ 1), 8 l/h (Typ 3) |
5855.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15535153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MA-T |
Netzkabel | 1 l/min (Typ 1), 8 l/h (Typ 3) |
5105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfacher Beutelwechsel in weniger als 5 Minuten
- Keine Reinigungsmittel erforderlich
- Das geschlossene System sorgt für optimierte Reinheit, sodass ein permanenter Biofilm vermieden wird
- Intuitive Menüführung mit hochwertigem -Touch-Display aus Glas, das mithilfe von Kundenbefragungen entwickelt wurde
- Produktion von Reinstwasser nach ASTM Typ 1 (18.2 MOhm) / Reinstwasser Typ 3 (8 l/h)
- Geringe Stellfläche, nur28 cm breit
- Volumendispensierung aus 50 ml
- Bietet eine Durchflussrate von 1 Liter pro Minute
- Intuitive Menüführung
- Integrierte Bagtank-Technologie
- 5 Liter-Beutel aus dem proprietären Material S71
- Ursprünglich entwickelt für die Pharmaindustrie
- Aufgrund der Qualität und Zusammensetzung können Sie Ihr vorbehandeltes Wasser optimal für die Herstellung von Reinstwasser des Typs 1 lagern.
Spezifikation
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Typ 1 und 3 | |
18,2 Mohm.cm und <20 μS/cm bei 25 °C | |
Wasseraufbereitungssystem | |
100/240 V |
100 L | |
3/8 in. | |
Konus | |
No | |
<10 ppb | |
Arbeitsfläche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Mini Plus UltraPure Wassersystem