Learn More
Sartorius arium™ comfort II ASTM 1, 2 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit UV-Lampe
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 2.
14250.00 € - 16925.00 €
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | < 1 KBE/l |
---|---|
Tägliche Abgabe | 120 l/h (Typ 1), 5 l/h oder 10 l/h (Typ 2) |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Speisewasserüberwachung | No |
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Montage | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15594146
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-II-1-UV-T |
Arbeitsfläche | 5 l/h |
14250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16343076
![]() |
Sartorius
H2O-II-2-UV-T |
Arbeitsfläche | 10 l/h |
16925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ausgestattet mit neuester EDI-Technologie und einzigartigem Kassetten-Kit
- Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
- Führt elektrochemische Deionisierung in der dritten Reinigungsstufe durch
- Zuverlässige und sichere Entfernung von Kontamination im Speisewasser
- Die Arium-Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
- Erhältlich als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz und zur Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
- Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
- Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Um Arium™ Comfort II als Einbaugerät für die Versorgung von Typ II Reinwasser mit Flussraten von 5 l/Stunde zu installieren, bestellen Sie bitte das entsprechende Tischsystem und den Umrüstsatz H2O-ACK-D.
Spezifikation
< 1 KBE/l | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Typ 1 und 2 | |
18.2 Mohm.cm | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 °C° bis 30 °C° | |
80% | |
< 1 ml | |
<1 NTU | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
28 kg (leer); 36 kg (Betrieb) |
120 l/h (Typ 1), 5 l/h oder 10 l/h (Typ 2) | |
3/8 in. | |
Tap | |
No | |
≤2 ppb | |
2,0 bis 6,9 bar | |
HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, mikrobiologische Medien und Reagenzien, Histologie, ELISA, RIA | |
UV-Lampe | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, elektrochemische Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
17 in. | |
19,7 in. | |
18,7 in. | |
61,7 lb. (leer); 79,3 lb. (Betrieb) | |
100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.) |