Learn More
Zubehör für StarFire-Sicherheitsbrenner
Click to view available options
Produkttyp:
Butangaskartusche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Butangaskartusche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarFire ST und Starfire XT Sicherheitsbunsenbrenner |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Butan
- Gefahr
- Entzündbares Gas Kategorie 1
- H220-Extrem entzündbares Gas.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
- P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbures richesen C3-C4 Gaz de pétrole