missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARF6 Monoclonal Antibody (6ARF01), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA511795
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MA5-11795 targets ADP-ribosylation Factor 6 in WB and ICC/IF applications and shows reactivity with Human and Mouse samples. The MA5-11795 immunogen is aRF6 protein.
ARF6 (ADP-ribosylation factor 6) is a broadly expressed, differentially regulated GTPase that is present in cytoplasm and on both cell-surface and intracellular membranes and whose functions may include tissue-specific effects on vesicular trafficking during cellular differentiation.Spezifikation
ARF6 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
P62330, P62331 | |
ARF6 | |
ARF6 protein | |
500 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Immunocytochemistry, Western Blot | |
6ARF01 | |
Unconjugated | |
ARF6 | |
ADP ribosylation factor 6; ADP-ribosylation factor 6; AI788669; ARF6; AW496366; DKFZp564M0264 | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
11845, 382 | |
4° C | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur